Learn More
Ácido 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10612823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11390557 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05801DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 53137-27-2
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.187
Clave InChI MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylicacid, ksc269g8n, 2,4-dimethylthiazol-5-carboxylic acid, 2,4-dimethylthiazole-5carboxylic acid, 2 4-dimethylthiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 736488
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza 97%