Learn More
Ácido 2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595956 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595956 5 g 5 g
15585956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595956 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457350050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2510-37-4 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-37-4
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.13
Clave InChI JLSFKHJNJFXGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyloxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylicacid, 2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, pubchem17689, ukrorgsyn-bb bbv-156622, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylicacid, saltdata: free
PubChem CID 1132979
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetil-1,3-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 229.0°C to 231.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.