Learn More
2,4-dimetoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethoxypyrimidine |
| CAS | 3551-55-1 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Di-O-methyluracil, 2,6-Dimethoxypyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccnc(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetoxipirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0586 |