Learn More
2,4-Dimetoxipirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405510 1 g 1 g
11415510 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25799.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3551-55-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3551-55-1
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.142
Número MDL MFCD00056028
Clave InChI KEVRHVMWBKFGLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2,4-dimethoxy, unii-980k6dh82b, dimethoxypyrimidine, zlchem 892, pubchem7104, acmc-1adzt, 2,4-dimethoxy-pyrimidine, ksc911k2l, 2,4-dimethoxypyrimidine, kevrhvmwbkfglo-uhfffaoysa
PubChem CID 137976
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxipirimidina
SMILES COC1=NC(=NC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxypyrimidine
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.1501
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza ≥98%