Learn More
Ácido 2,4-dimetoxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313247 1 g 1 g
11323247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13784.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6496-89-5 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6496-89-5
Fórmula molecular C10H11O4
Peso molecular (g/mol) 195.20
Número MDL MFCD00183328
Clave InChI ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 350555
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4-dimetoxifenil)acético
SMILES COC1=CC=C(CC([O-])=O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2694132
Sinónimo 2,4-dimethoxyphenylacetic acid, 2-2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzeneacetic acid, acmc-209nop, ksc497q2d, 2,4-dimethoxyphenylaceticacid, 2, 4-dimethoxyphenylacetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%