Learn More
Isotiocianato de 2,4-dimetoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11383246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383246 1 g 1 g
11393246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12584.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33904-03-9
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.236
Número MDL MFCD00041058
Clave InChI CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 166°C to 167°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2723226
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 97%