Learn More
2,4-Dimetoxifenil isotiocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11955771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11955771 1 g 1 g
11965771 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11955771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441780010
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 33904-03-9
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Clave InChI CNXSCEPTSXPBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, 2,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20aock, 2,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2.4-dimethoxybenzene, isothiocyanic acid 2,4-dimethoxyphenyl ester
PubChem CID 2736202
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)OC
Spécification
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 55.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 166.0°C to 167.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3NCS
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación