Learn More
Isocianato de 2,4-dimetoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332257 5 g 5 g
11322257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09762.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84370-87-6 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84370-87-6
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00002005
Clave InChI WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
PubChem CID 601637
Nombre IUPAC 1-isocianato-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Punto de fusión 31°C to 32°C
Punto de ebullición 139°C to 141°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5475
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1106649
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 97%