Learn More
2,4-Dimetoxifenil isocianato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10250073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10280843 1 g Glass bottle 1 g
10115280 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10250073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC31429DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84370-87-6
Número MDL MFCD00002005
Clave InChI WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601637
Nombre IUPAC 1-isocianato-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N=C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxyphenyl isocyanate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9NO3
Fórmula lineal (CH3O)C6H3NCO
Índice de refracción 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-dimethoxyphenyl isocyanate, 2,4-dimethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzenisocyanate, acmc-20aocl, 1-isocyanato-2,4-dimethoxy-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,4-dimethoxy, 1-isocyanato-2,4-bis methyloxy benzene
Peso molecular (g/mol) 179.175
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido después derretirse