Learn More
2,4-dimetoxibencilamina, TRC
Código de producto. 30369273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369273 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30369273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476460100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethyloxybenzylamine
CAS 20781-20-8
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy-, Benzylamine, 2,4-dimethoxy- (8CI), 2,4-Dimethoxybenzenemethanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, 2,4-Dimethoxybenzylamine, 2,4-Dimethyloxybenzylamine, [(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CN)c(OC)c1
Nombre IUPAC (2,4-dimetoxifenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 167.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946