Learn More
2,4-Dimetoxibenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476250 5 g 5 g
11486250 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27140.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20781-20-8
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.208
Número MDL MFCD00052393
Clave InChI QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 597250
Nombre IUPAC (2,4-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzylamine
Densidad 1.113
Punto de ebullición 140°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.549
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%