Learn More
2,4-Dimetoxibenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558343 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10012822 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369950050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20781-20-8 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20781-20-8
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00052393
Clave InChI QOWBXWFYRXSBAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzylamine, 2,4-dimethoxyphenyl methanamine, 2,4-dimethoxy benzylamine, 1-2,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzyl amine, 2,4-dimethoxyphenyl methylamine, 2, 4-dimethoxybenzylamine, pubchem7398, 2,4dimethoxybenzylamine
PubChem CID 597250
Nombre IUPAC (2,4-dimetoxifenil)metanamina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CN)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1130g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5480 to 1.55
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.113
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.