Learn More
Alcohol de 2,4-dimetoxibencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523921 25 g Frasco de vidrio 25 g
10157613 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170460250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7314-44-5 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7314-44-5
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00004614
Clave InChI RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzylalcohol, 1-hydroxymethyl-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, pubchem7454, acmc-209opp, 2,4-dimethoxy-benzylalcohol, 2,4-dimethoxybenzyl-alcohol
PubChem CID 81750
Nombre IUPAC (2,4-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 40.0°C
Punto de ebullición 177.0°C to 179.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.5450 to 1.5480
Cantidad 25 g
Beilstein 06, I, 550
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión