Learn More
Alfa Aesar™ Alcohol 2,4-dimetoxibencílico, 98 %
Código de producto. 11495787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495787 25 g 25 g
11485787 5 g 5 g
11405797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495787 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24358.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El alcohol 2, 4-dimetoxibencílico se usa como producto intermedio médico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en el refrigerador. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7314-44-5
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.192
Número MDL MFCD00004614
Clave InChI RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzylalcohol, 1-hydroxymethyl-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, pubchem7454, acmc-209opp, 2,4-dimethoxy-benzylalcohol, 2,4-dimethoxybenzyl-alcohol
PubChem CID 81750
Nombre IUPAC (2,4-dimetoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 35°C to 39°C
Punto de ebullición 177°C to 179°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2091660
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%