Learn More
2,4-Dimethoxybenzoic Acid 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10457870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10457870 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10457870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxybenzoic acid
Nombre de nota 99%
CAS 91-52-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 111°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H10O4
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CO2H
Número MDL MFCD00002434
Cantidad 25 g
Sinónimo benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
Clave InChI GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 182.175
PubChem CID 7052
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder