Learn More
Ácido 2,4-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417717 100 g 100 g
11407717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16252.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-52-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Yttrium and heavy lanthanide complexes is synthesised with 2, 4-dimethoxybenzoic acid and thermal and spectral features is studied. In the case of the electron-rich aromatic system 2,4-dimethoxybenzoic acid reduction of the intermediate HOBt ester is slow, and good.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
los complejos de itrio y lantánido pesado se sintetizan con el ácido 2, 4-dimetoxibenzoico y se estudian las características térmicas y espectrales. En el caso del sistema aromático rico en electrones, la reducción del ácido 2,4-dimetoxibenzoico del éster de HOBt intermedio es lenta y buena.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-52-1
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00002434
Clave InChI GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy benzoic acid, 2,4-dimethoxybenzoic, pubchem4949, rarechem al bo 0028, 2,4-dimethoxy-benzoicaci, 2,4 dimethoxybenzoic acid, 2.4-dimethoxybenzoic acid, dimethoxybenzoic-2,4 acid
PubChem CID 7052
Nombre IUPAC ácido 2,4-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 107°C to 111°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2210860
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%