Learn More
2,4-Dimetoxibencenosulfonamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414327 1 g 1 g
15424327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31707.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51770-71-9 | C8H11NO4S | 217.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51770-71-9
Fórmula molecular C8H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 217.24
Número MDL MFCD06147001
Clave InChI MGHCDRVTMABICG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,2,4-dimethoxy
PubChem CID 6469795
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxibencenosulfonamida
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzenesulfonamide
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.25
Porcentaje de pureza 96%