Learn More
Ácido 2,4-dimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485807 25 g 25 g
11465807 1 g 1 g
11475807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24374.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133730-34-4
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.982
Número MDL MFCD01074590
Clave InChI SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2734341
Nombre IUPAC ácido (2,4-dimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 115°C to 120°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4744213
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%