Learn More
2,4-Dimetoxibenzaldehído, 98%
Código de producto. 11914791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914791 500 g Frasco de vidrio 500 g
10396270 25 g Frasco de vidrio 25 g
10356320 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115385000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 613-45-6 | C9H10O3 | 166,18 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-45-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Clave InChI LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 165.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 08,242
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
RU– Solo para uso en investigación