Learn More
2,4-Dimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434244 100 g 100 g
11424244 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12549.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,4-Dimethoxybenzaldehyde is used as a reagent to specifically quantify phlorotannins. It is also used as a component of hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-Dimetoxibenzaldehído se utiliza como reactivo para cuantificar específicamente los florotaninos. También se utiliza como componente de los tintes para el cabello.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en clorofromo.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-45-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003311
Clave InChI LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 165°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 607989
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chlorofrom.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%