Learn More
2,4-Dimetoxibenzaldehído, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10116782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10116782 10 g 10 g
10055272 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10116782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00910EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 613-45-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003311
Clave InChI LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
Nombre IUPAC 2,4-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CHO
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%