Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Código de producto. 10712053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712053 100 g Glass bottle 100 g
10291922 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115331000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 829-20-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00008727
Clave InChI VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 267
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder