Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Código de producto. 10291922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10291922 25 g Glass bottle 25 g
10712053 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10291922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115330250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 829-20-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00008727
Clave InChI VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 267
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.