Learn More
2',4'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448566 100 g 100 g
11438566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15982.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 829-20-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 829-20-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00008727
Clave InChI VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 39°C to 41°C
Punto de ebullición 287°C to 289°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%