Learn More
2',4'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',4'-Dimethoxyacetophenone |
| Punto de fusión | 39°C to 41°C |
| Punto de ebullición | 287°C to 289°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |