Learn More
Ácido 2,4-Dimetaxi-Beta-metilcinámico, TRC
Código de producto. 30384023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384023 100 mg
30384624 10 mg
30386884 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7706-67-4
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.23
SMILES COc1ccc(\C(=C\C(=O)O)\C)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892