Learn More
2,4-Dihidroxiquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305329 5 g 5 g
11315329 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20747.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-95-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-95-3
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00006744
Clave InChI HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-quinolinediol, 2,4-dihydroxyquinoline, 4-hydroxyquinolin-2 1h-one, quinoline-2,4-diol, 4-hydroxy-2-quinolone, 4-hydroxycarbostyril, 2 1h-quinolinone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2-quinolinone, hydroxycarbostyril, 2-hydroxyquinolin-4 1h-one
PubChem CID 54680871
ChEBI CHEBI:75926
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1H-quinolin-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxyquinoline
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 129767
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%