Learn More
2,4-Dihidroxipirrrol[2,3-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30369444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369444 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30369444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4546751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 39929-79-8
Fórmula molecular C6 H5 N3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1
Nombre IUPAC 1,7-dihidropirrrol[2,3-d]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 151.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0382