Learn More
Ácido 2,4-dihidroxipirimidina-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477180 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155200050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23945-44-0
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.1
Número MDL MFCD00149397
Clave InChI ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
PubChem CID 90301
ChEBI CHEBI:17477
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-carboxílico
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, 256
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino