Learn More
2,4-dihidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxypyridine |
| CAS | 626-03-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H,(H2,6,7,8) |
| SMILES | Oc1ccnc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | piridina-2,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.032 |