Learn More
2,4-Dihidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450074 25 g 25 g
11430074 1 g 1 g
11440074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13566.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-03-9
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00006273
Clave InChI ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
PubChem CID 54696004
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxypyridine
Punto de fusión ∼267°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 108533
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%