Learn More
2',4'-Dihidroxipropiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441027 25 g 25 g
11451027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23414.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5792-36-9
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00002280
Clave InChI LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 79856
Nombre IUPAC 1-(2,4-dihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1238635
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%