Learn More
2,4-Dihidroxibenzofenona, TRC
Código de producto. 30138251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138251 1 g 1 g
30132906 100 g 100 g
30010209 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4517801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-56-6
Fórmula molecular C13 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo Benzophenone, 2,4-dihydroxy- (8CI), (2,4-Dihydroxyphenyl)phenylmethanone, 2,4-Dihydroxybenzophenone, 4-Benzoylresorcinol, ASL 23, Aduvex 12, Advastab 48, Benzophenone 1, Benzoresorcinol, Dastib 263, Eastman inhibitor DHPB, Eversorb 10, HHB, Inhibitor DHBP, Lowilite 24, NC 011, NSC 38555, NSC 5358, Resbenzophenone, Sanduvor 3041, Seesorb 100, Sumisorb 100, Syntase 100, UF 1, UV 0, UV 12, UV 214, UV 214 (UV absorber), UV-O, Ultrafast 800, Uvasorb 20H, Uvinul 3000, Uvinul 400, Uvinul M 400, Uvistat 12, Viosorb 100, Zislizer
Nombre IUPAC (2,4-dihidroxifenil)-fenilmetanona
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063
Porcentaje de pureza >95%