Learn More
2,4-dihidroxibenzofenona-d5, TRC
Código de producto. 30382129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30382129 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4517835MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzophenone-d5
CAS 91586-06-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 D5 H5 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2,4-Dihydroxybenzophenone D5 (Phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC (2,4-dihidroxifenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 219.248
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.094
Porcentaje de pureza >95