Learn More
2,4-dihidroxibenzofenona-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxybenzophenone-d5 |
| CAS | 91586-06-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 D5 H5 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydroxybenzophenone D5 (Phenyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,4-dihidroxifenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 219.248 |
| Show More |