Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
Código de producto. 10001790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10001790 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10001790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155181000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxybenzophenone
Nombre de nota 99%
CAS 131-56-6
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144.0°C to 147.0°C
Color Yellow
Punto de ebullición 194.0°C (1.0 mmHg)
Pérdida por secado 0.1% max. ()
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C13H10O3
Fórmula lineal (HO)2C6H3COC6H5
Número MDL MFCD00002277
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 312
Índice Merck 15, 1109
Sinónimo 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: easily soluble in alcohol,ether,glacieal acetic,acid,,scarcely soluble in cold benzene,soluble in methanol,isopropanol,acetone and,ethyl acetate
Clave InChI ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Nombre IUPAC (2,4-dihidroxifenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 214.22
PubChem CID 8572
ChEBI CHEBI:34240
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder