Learn More
2,4-Dihidroxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464784 100 g 100 g
11474784 500 g 500 g
11484784 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464784 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13749.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se han preparado colorantes azoicos nuevos mordientes y dispersos mediante el acoplamiento de diversas soluciones diazoicas de aminas aromáticas con 2, 4-dihidroxibenzofenona. Los monómeros absorbentes ultravioleta se sintetizaron por reacción de 2, 4dihidroxibenzofenona con acrilato de glicidilo y metacrilato de glicidilo. Dos nuevos estabilizadores polimerizables, acrilato de 4-benzol-2-(α-piperidin-2-clorobenzil)-3-hidroxifenilo (BPBHA) y el correspondiente metacrilato (BPBHMA), se sintetizaron y caracterizaron a partir de 2,4-dihidroxibenzofenona. Se sintetizó un estabilizador UV polimerizable, la 2-hidroxi-4-(3-metacriloxi-2-hidroxipropoxi) benzofenona (BPMA), utilizando 2, 4-dihidroxibenzofenona (UV-0) y metacrilato glicidílico (GMA).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-56-6
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002277
Clave InChI ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
PubChem CID 8572
ChEBI CHEBI:34240
Nombre IUPAC (2,4-dihidroxifenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Punto de fusión 144°C to 147°C
Densidad 1.32
Punto de ebullición 194°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1311566
Índice Merck 14,1106
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%