Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxybenzophenone-13C6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,9+1 |
| Porcentaje de pureza | >95% |