Learn More
Ácido 2,4-Dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30012153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012153 500 mg 500 miligramos
30011920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD678940500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-86-1
Fórmula molecular C7 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Sinónimo 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
Nombre IUPAC ácido 2,4-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Resorcylic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266