Learn More
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152810 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10500571 100 g Frasco de plástico 100 g
10020790 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10152810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-86-1
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002451
Clave InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
Nombre IUPAC ácido 2,4-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 215.0°C
Color Beige a crema o rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 377
Índice Merck 15, 8278
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino