Learn More
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480024 2500 g 2500 g
11460024 100 g 100 g
11470024 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13545.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-dihidroxibenzoico se utiliza en intermediarios, plastificantes, plásticos y productos de caucho, un bloque orgánico de construcción.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-86-1
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00002451
Clave InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
Nombre IUPAC ácido 2,4-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼226°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Beilstein 1946213
Índice Merck 14,8157
Información de solubilidad Soluble in water(70g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%