Learn More
2,4-dihidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30373076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373076 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30373076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45099510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 95-01-2
Fórmula molecular C7H6O3
Cantidad 10 g
Sinónimo beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317