Learn More
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465293 25 g 25 g
11475293 100 g 100 g
11494080 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12868.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.67€
    49.65€ / 25 g
    Ahorro 10.02€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-dihidroxibenzaldehído se utiliza en la síntesis de dos pasos de 3,5-dibromo-2,4-dihidroxicinamato de etilo. Tiene una potente actividad antioxidante y antibacteriana.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente. Fácilmente soluble en alcohol, éter etílico, cloroformo, ácido acético glacial. Insoluble en benceno y se descompone fácilmente en álcali fuerte y ácido fuerte.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-01-2
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00011686
Clave InChI IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 134°C to 138°C
Punto de ebullición 220°C (22 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 878548
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8156
Información de solubilidad Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde