Learn More
2',4'-dihidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxyacetophenone |
| CAS | 89-84-9 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,4-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2',4'-dihydroxy- (8CI), 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-Acetylbenzene-2,4-diol, 2',4'-Dihydroxyacetophenone, 2',4'-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 4-Acetyl-1,3-benzenediol, 4-Acetylresorcinol, NSC 10883, NSC 37559, Resacetophenone, Resoacetophenone, β-Resacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-dihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0473 |