Learn More
2,4-dihidroxiacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30051996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051996 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,4-dihidroxiacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dihydroxyacetophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Dihydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC 1-(2,4-dihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473 g/mol