Learn More
2',4'-Dihydroxyacetophenone, MedChemExpress
Código de producto. 16479416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0694
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
2',4'-Dihydroxyacetophenone (Resacetophenone) is acetophenone carrying hydroxy substituents at positions 2' and 4'. A plant metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dihydroxyacetophenone
CAS 89-84-9
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Resacetophenone 1-​(2,​4-​Dihydroxyphenyl)​ethanone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(O)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.