Learn More
2',4'-Dihidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449962 250 g 250 g
11439962 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449962 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12066.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-84-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-84-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002279
Clave InChI SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 6990
ChEBI CHEBI:18414
Nombre IUPAC 1-(2,4-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',4'-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 142°C to 146°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1282505
Índice Merck 14,8140
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%