Learn More
2,4-dihidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazina-3-ona (DIMBOA) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315391 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315391 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12634820AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DIMBOA
CAS 15893-52-4
Nombres de analitos o componentes DIMBOA
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIMBOA, 2,3-Dihydro-2,4-dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3-keto-7-methoxy-1,4-benzoxazine, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-(2H)-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3(2H)-one, DIMBOA, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(12)8(11)10(6)13/h2-4,9,12-13H,1H3
SMILES COc1ccc2N(O)C(=O)C(O)Oc2c1
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazin-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 211.17
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0481 g/mol