Learn More
2,4-dihidroxi-6-pentilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| CAS | 855875-40-0 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 6-Amyl-beta-resorcylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-9-6-10(14)7-12(15)11(9)8-13/h6-8,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dihidroxi-6-pentilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 208.254 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |