Learn More
2,4-Dihidroxi-6-metilpirimidina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10214670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10214670 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10214670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Nombre de nota 97%
CAS 626-48-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 318.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H6N2O2
Número MDL MFCD00006028
Cantidad 5 g
Beilstein 24, 342
Índice Merck 15, 6209
Sinónimo 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L water (22°C). Other solubilities: soluble in alkalies,insoluble in ethanol and ether
Clave InChI SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 126.12
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.